Merck
737100
Sigma-Aldrich
4-アミノ-1H-ピラゾール-1-酢酸 二塩酸塩
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9Cl2N3O2
CAS番号:
分子量:
214.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
170-175 °C
SMILES記法
Cl.Cl.Nc1cnn(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C5H7N3O2.2ClH/c6-4-1-7-8(2-4)3-5(9)10;;/h1-2H,3,6H2,(H,9,10);2*1H
InChI Key
VZGOEOIGWITZPI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
737100-VAR:
737100-500MG:
737100-BULK:
試験成績書(COA)