Merck
736880
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-nitropyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O3
CAS番号:
分子量:
154.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
52-57 °C
SMILES記法
COc1ncccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-6-5(8(9)10)3-2-4-7-6/h2-4H,1H3
InChI Key
WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
736880-5G:
736880-1G:
736880-BULK:
736880-VAR:
試験成績書(COA)