Merck
736864
Sigma-Aldrich
5-メトキシピリジン-3-カルボン酸
97%
別名:
5-メトキシニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO3
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
127-131 °C
SMILES記法
COc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-6-2-5(7(9)10)3-8-4-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
VDZUWTLBWRZRTR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
736864-BULK:
736864-500MG:
736864-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)