Merck
736740
Sigma-Aldrich
4-クロロ-1H-ピラゾール-3-カルボン酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3ClN2O2
CAS番号:
分子量:
146.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
255-260 °C
SMILES記法
OC(=O)c1n[nH]cc1Cl
InChI
1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-7-3(2)4(8)9/h1H,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
ZOLUACWHRMUETA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
736740-250MG:
736740-VAR:
736740-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)