Merck
736724
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-(ヒドロキシメチル)インドール
95%
別名:
5-ブロモ-1H-インドール-2-メタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8BrNO
CAS番号:
分子量:
226.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
110-115 °C
SMILES記法
OCc1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrNO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-12)11-9/h1-4,11-12H,5H2
InChI Key
ZIUDOZPLPNFTMR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
736724-500MG:
736724-BULK:
736724-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)