Merck
736430
Supelco
クロロホルム 溶液
NMR reference standard, 5% in acetone-d6 (99.9 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 2 %, NMR tube size 10 mm × 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
NMR reference standard
analytical standard
組成
chromium(III) acetylacetonate, 2%
濃度
5% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
10 mm × 8 in.
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
1H線形
数量
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
736430-8IN:
736430-VAR:
736430-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matteo Serino et al.
PloS one, 6(6), e21184-e21184 (2011-06-24)
Daily variations in lipid concentrations in both gut lumen and blood are detected by specific sensors located in the gastrointestinal tract and in specialized central areas. Deregulation of the lipid sensors could be partly involved in the dysfunction of glucose