Merck
736279
Sigma-Aldrich
モノ-マロン酸エチル-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO213C13CH213CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
135.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
bp
106.5 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.144 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
CCO[13C](=O)[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)/i3+1,4+1,5+1
InChI Key
HGINADPHJQTSKN-FRSWOAELSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
736279-VAR:
736279-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)