Merck
734942
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-カルボニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H2Cl2F3NO
CAS番号:
分子量:
244.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.496
密度
1.585 g/mL at 25 °C
官能基
acyl chloride
chloro
fluoro
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H2Cl2F3NO/c8-5-4(6(9)14)1-3(2-13-5)7(10,11)12/h1-2H
InChI Key
CEQQAPUZEUIPCH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
734942-VAR:
734942-250MG:
734942-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)