Merck
734195
Sigma-Aldrich
4-フルオロイソインドリン 塩酸塩
97%
別名:
4-フルオロ-1H-イソインドリンヒドロクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8FN · HCl
CAS番号:
分子量:
173.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
191-196 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Fc1cccc2CNCc12
InChI
1S/C8H8FN.ClH/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8;/h1-3,10H,4-5H2;1H
InChI Key
MKNPYNGKUKUSFB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
734195-BULK:
734195-VAR:
734195-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)