Merck
733687
Sigma-Aldrich
4-ビフェニルチオアミド
96%
別名:
4-ビフェニルチオカルボキシアミド, 4-フェニルチオベンズアミド, [1,1'-ビフェニル]-4-カルボチオアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11NS
CAS番号:
分子量:
213.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
227-232 °C
SMILES記法
NC(=S)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NS/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H2,14,15)
InChI Key
HYDDAJTWPBWUOB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)