Merck
732966
Sigma-Aldrich
7-ブロモクロモン-2-カルボン酸
別名:
7-ブロモ-4-オキソ-4H-1-ベンゾピラン-2-カルボン酸, 7-ブロモ-4-オキソ-4H-クロメン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H5BrO4
CAS番号:
分子量:
269.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
252-256 °C
SMILES記法
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(Br)cc2O1
InChI
1S/C10H5BrO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
InChI Key
VACMFRPTBQYGGH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732966-VAR:
732966-BULK:
732966-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)