Merck
732818
Sigma-Aldrich
7-ブロモクロモン
別名:
7-ブロモ-4H-クロメン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5BrO2
CAS番号:
分子量:
225.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
154-159 °C
SMILES記法
Brc1ccc2C(=O)C=COc2c1
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI Key
WWAOCYNUAWVKGQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732818-250MG:
732818-BULK:
732818-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)