Merck
732680
Sigma-Aldrich
メチル-1-エチル-3-メチル-1H-ピラゾール-5-カルボキシラート
別名:
1-エチル-3-メチル-1H-ピラゾール-5-カルボン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O2
CAS番号:
分子量:
168.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.485
SMILES記法
CCn1nc(C)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-10-7(8(11)12-3)5-6(2)9-10/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
QQCDTXYUOXYOTM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
189.5 °F
引火点(℃)
87.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
732680-BULK:
732680-VAR:
732680-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)