Merck
732168
Sigma-Aldrich
7-ブロモ-6-アザインドール
95%
別名:
7-ブロモ-1H-ピロロ[2,3-c]ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrN2
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
mp
174-178 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1nccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-6-5(1-3-9-6)2-4-10-7/h1-4,9H
InChI Key
HTQAZKOPQOXNHI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
732168-500MG:
732168-BULK:
732168-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)