Merck
731684
Sigma-Aldrich
2-(トリブチルスタンニル)-3-メトキシピラジン
97%
別名:
2-メトキシ-3-(トリブチルスタンニル)ピラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H32N2OSn
CAS番号:
分子量:
399.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.515
密度
1.167 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccnc1OC
InChI
1S/C5H5N2O.3C4H9.Sn/c1-8-5-4-6-2-3-7-5;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
MEKPDHIMYRRQFX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
731684-BULK:
731684-VAR:
731684-5G:4548173309873
731684-1G:4548173309866
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel Rüdiger et al.
Cell reports, 32(6), 108015-108015 (2020-08-14)
Endothelial tube formation on a reconstituted basement membrane (Matrigel) is a well-established in vitro model for studying the processes of angiogenesis and vasculogenesis. However, to date, the organizing principles that underlie the morphogenesis of this network and that shape the initial
Ying Shen et al.
Cancer cell, 37(6), 800-817 (2020-06-10)
Tumors are influenced by the mechanical properties of their microenvironment. Using patient samples and atomic force microscopy, we found that tissue stiffness is higher in liver metastases than in primary colorectal tumors. Highly activated metastasis-associated fibroblasts increase tissue stiffness, which