Merck
730246
Sigma-Aldrich
エチルN,N-ジメチルオキサメート-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCO13CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
liquid
bp
105-106 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCO[13C](=O)C(=O)N(C)C
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
法的情報
Highlands Stable Isotopes Corpのライセンス製品です。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
730246-VAR:
730246-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)