Merck
729981
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5F3N2
CAS番号:
分子量:
198.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
60-65 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H5F3N2/c10-9(11,12)8-5-13-6-3-1-2-4-7(6)14-8/h1-5H
InChI Key
YIQVNKFWTSLVSA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
729981-VAR:
729981-BULK:
729981-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)