Merck
728500
Sigma-Aldrich
1-(4-アミノブチル)-4-(2-メトキシフェニル)ピペラジン
97%
別名:
4-[4-(2-メトキシフェニル)-1-ピペラジニル]ブチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H25N3O
CAS番号:
分子量:
263.38
Beilstein:
888383
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
97%
形状
liquid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccccc1N2CCN(CCCCN)CC2
InChI
1S/C15H25N3O/c1-19-15-7-3-2-6-14(15)18-12-10-17(11-13-18)9-5-4-8-16/h2-3,6-7H,4-5,8-13,16H2,1H3
InChI Key
UFJPFLDFMPVGRW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
728500-BULK:
728500-5G:
728500-VAR:
728500-1G:
試験成績書(COA)