Merck
728020
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-(p-トシルオキシ)-L-プロリンメチルエステル
≥98% (HPLC)
別名:
(2S,4R)-4-{[(4-メチルフェニル)スルホニル]オキシ}-1,2-ピロリジンジカルボン酸1-(1,1-ジメチルエチル)2-メチルエステル, (4R)-4-TsO-N-Boc-Pro-OMe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H25NO7S
CAS番号:
分子量:
399.46
Beilstein:
7231334
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (HPLC)
組成
carbon, 53.3-54.9%
nitrogen, 3.2-3.8%
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H25NO7S/c1-12-6-8-14(9-7-12)27(22,23)26-13-10-15(16(20)24-5)19(11-13)17(21)25-18(2,3)4/h6-9,13,15H,10-11H2,1-5H3/t13-,15+/m1/s1
InChI Key
UKVKNGDXVREPDE-HIFRSBDPSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
728020-VAR:
728020-BULK:
728020-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dorthe Skovgaard et al.
PloS one, 6(2), e16678-e16678 (2011-02-25)
Protein turnover in collagen rich tissue is influenced by exercise, but can only with difficulty be studied in vivo due to use of invasive procedure. The present study was done to investigate the possibility of applying the PET-tracer, cis-[(18)F]fluoro-proline (cis-Fpro)