Merck
727903
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium (S)-2-aminopropionate
≥96% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17N3O2
CAS番号:
分子量:
199.25
Beilstein:
9956028
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
liquid
不純物
≤0.05% halogenides (chloride, bromide, iodide)
≤10% water
官能基
amine
SMILES記法
C[C@H](N)C([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C3H7NO2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(4)3(5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;2H,4H2,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
InChI Key
NJYVKYFXBDKITN-WNQIDUERSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
727903-BULK:
727903-VAR:
727903-25G:
727903-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)