Merck
727539
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-bromophenol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6BrNO
CAS番号:
分子量:
188.02
Beilstein:
2802564
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.5% (GCF)
97%
シェルフライフ
expiry date on the label
SMILES記法
Nc1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2
InChI Key
CBQJZWGBFZAUEV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
727539-1G:
727539-BULK:
727539-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthew B Prendergast et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(6), 4320-4332 (2015-10-29)
Gas-phase product detection studies of o-hydroxyphenyl radical and O2 are reported at 373, 500, and 600 K, at 4 Torr (533.3 Pa), using VUV time-resolved synchrotron photoionisation mass spectrometry. The dominant products are assigned as o-benzoquinone (C6H4O2, m/z 108) and