Merck
726931
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Aminoheptane
ChiPros®, produced by BASF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
CAS番号:
分子量:
115.22
Beilstein:
1719086
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
グレード
produced by BASF
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥99.0%
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI Key
VSRBKQFNFZQRBM-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
130.0 °F - closed cup
引火点(℃)
54.44 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
726931-25G:
726931-5G:
726931-BULK:
726931-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)