Merck
726753
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-フェニルエタノール
ChiPros®, produced by BASF, 98%
別名:
(−)-メチルフェニルカルビノール, (S)-(−)-α-メチルベンジルアルコール, (S)-(-)-sec-フェニルエチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O
CAS番号:
分子量:
122.16
Beilstein:
2039797
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
グレード
produced by BASF
アッセイ
98%
光学純度
ee: ≥97.5%
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
InChI Key
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
726753-100G:
726753-BULK:
726753-25G:
726753-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kunpeng Li et al.
Scientific reports, 7(1), 3081-3081 (2017-06-10)
(S)-carbonyl reductase II (SCRII) from Candida parapsilosis is a short-chain alcohol dehydrogenase/reductase. It catalyses the conversion of 2-hydroxyacetophenone to (S)-1-phenyl-1,2-ethanediol with low efficiency. Sortase was reported as a molecular "stapler" for site-specific protein conjugation to strengthen or add protein functionality.