Merck
725757
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2,3,4-テトラヒドロ-1,2-ナフタレンジオール
≥96.0% (HPLC)
別名:
(1R,2R)-trans-1,2-テトラリンジオール, (1S,2S)-1,2-ジヒドロキシ-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
2049049
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
光学純度
enantiomeric excess: >97.0%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1CCc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H12O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9-12H,5-6H2/t9-,10-/m1/s1
InChI Key
KMQJJAOZMONGLS-NXEZZACHSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
725757-VAR:
725757-BULK:
725757-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)