Merck
72517
Sigma-Aldrich
Z-Phg-OH
≥99.0% (HPLC)
別名:
Z-L-phenylglycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15NO4
CAS番号:
分子量:
285.29
Beilstein:
4703006
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H15NO4/c18-15(19)14(13-9-5-2-6-10-13)17-16(20)21-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14H,11H2,(H,17,20)(H,18,19)/t14-/m0/s1
InChI Key
RLDJWBVOZVJJOS-AWEZNQCLSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72517-VAR-F:
72517-1G-F:
72517-5G-F:
72517-BULK-F:
試験成績書(COA)