Merck
724394
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
別名:
1-ブチル-3-メチル-1H-イミダゾリウムメタンスルホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18N2O3S
CAS番号:
分子量:
234.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
mp
75-80 °C (lit.)
SMILES記法
CS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Capacitor technology, sensors, optical devices, magnetic fluids
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
246.2 °F
引火点(℃)
119 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oliveira, Flavia C. C.; Rossi, Liane M.; Jardim, Renato F.; Rubim, Joel C.
The Journal of Physical Chemistry C, 113, 8566-8566 (2009)
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(39), 8939-8948 (2010-05-08)
A set of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids, [C(n)mim][C(k)SO(3)], formed by the variation of the alkyl chain lengths both in the cation and the anion (n = 1-6, 8, or 10; k = 1-4, or 6), was synthesised, with sixteen of