Merck
724378
Sigma-Aldrich
5-メトキシ-1H-ベンゾ[g]インドール
96%
別名:
5-メトキシ-1H-ベンズ[g]インドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11NO
CAS番号:
分子量:
197.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
形状
solid
mp
124-127 °C
SMILES記法
COc1cc2cc[nH]c2c3ccccc13
InChI
1S/C13H11NO/c1-15-12-8-9-6-7-14-13(9)11-5-3-2-4-10(11)12/h2-8,14H,1H3
InChI Key
DGGPMXAQMFWTBH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
724378-250MG:
724378-VAR:
724378-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)