Merck
724084
Sigma-Aldrich
2-クロロ-3,4-ジヨードピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2ClI2N
CAS番号:
分子量:
365.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
159-163 °C
SMILES記法
Clc1nccc(I)c1I
InChI
1S/C5H2ClI2N/c6-5-4(8)3(7)1-2-9-5/h1-2H
InChI Key
KVKNKYILEPWLQE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
724084-VAR:
724084-500MG:4548173999036
724084-BULK:
試験成績書(COA)