Merck
723606
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10BClN2O2
CAS番号:
分子量:
212.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
118-123 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cn1ncc2c(cccc12)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2.ClH/c1-11-8-4-2-3-7(9(12)13)6(8)5-10-11;/h2-5,12-13H,1H3;1H
InChI Key
KHFSEMAIXIWYGM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)