Merck
723592
Sigma-Aldrich
カリウム (2-ニトロフェニル)トリフルオロボラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BF3KNO2
CAS番号:
分子量:
229.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
265-270 °C
SMILES記法
[K+].[O-][N+](=O)c1ccccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H4BF3NO2.K/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13;/h1-4H;/q-1;+1
InChI Key
DZHYOFKWMHZKBK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
723592-BULK:
723592-VAR:
723592-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.