Merck
723584
Sigma-Aldrich
1-シクロペンチル-1H-ピラゾール-4-ボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
1-シクロペンチル-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-1H-ピラゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H23BN2O2
CAS番号:
分子量:
262.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
40-44 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(c2)C3CCCC3
InChI
1S/C14H23BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-9-16-17(10-11)12-7-5-6-8-12/h9-10,12H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
OCBNABJVDPSMQY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
723584-250MG:
723584-BULK:
723584-VAR:
723584-1G:
試験成績書(COA)