Merck
723290
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-ヨードピリジン-3-カルボン酸
97%
別名:
2-クロロ-4-ヨードニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClINO2
CAS番号:
分子量:
283.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
162-167 °C
SMILES記法
OC(=O)c1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H3ClINO2/c7-5-4(6(10)11)3(8)1-2-9-5/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
XOMBFOCJXYZRSI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
723290-1G:4548173999029
723290-VAR:
723290-BULK:
試験成績書(COA)