Merck
722502
Sigma-Aldrich
9-ブロモアクリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8BrN
CAS番号:
分子量:
258.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
115-119 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H8BrN/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
InChI Key
NNTFCRCMYKVMPU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
722502-VAR:
722502-BULK:
722502-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)