Merck
721670
Sigma-Aldrich
カリウム [4-(ベンジルアミノ-1-カルボニル)フェニル]トリフルオロボラート
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12BF3KNO
分子量:
317.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
248-253 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12BF3NO.K/c16-15(17,18)13-8-6-12(7-9-13)14(20)19-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10H2,(H,19,20);/q-1;+1
InChI Key
RDEFKKXMPRJFFH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
721670-BULK:
721670-5G:
721670-1G:
721670-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)