Merck
721115
Sigma-Aldrich
2-methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H33NOSn
分子量:
398.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.512
bp
309.3-313.3 °C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C6H6NO.3C4H9.Sn/c1-8-6-4-2-3-5-7-6;3*1-3-4-2;/h2-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
IEIMCQVOGICOFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
721115-VAR:
721115-BULK:
721115-5G:4548173335971
721115-1G:4548173335964