Merck
720887
Sigma-Aldrich
カリウム ドデカフルオロ-closo-ドデカボラート
97%
別名:
ジカリウム ドデカフルオロドデカボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
B12F12K2
CAS番号:
分子量:
435.91
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: boron
mp
550 °C (dec.)
SMILES記法
[K+].[K+].FB1C[B-]2(F)B(F)[B-](F)(B(F)B(F)B(F)B(F)B(F)B1F)B2F
InChI
1S/CH2B11F11.2K/c13-2-1-11(22)9(20)12(23,10(11)21)8(19)7(18)6(17)5(16)4(15)3(2)14;;/h1H2;;/q-2;2*+1
InChI Key
MJZMONZFZXGMAR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720887-BULK:
720887-100MG:
720887-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)