Merck
719722
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリブロモピリミジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4HBr3N2
CAS番号:
分子量:
316.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
108-113 °C
SMILES記法
Brc1cc(Br)nc(Br)n1
InChI
1S/C4HBr3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
InChI Key
AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
719722-VAR:
719722-BULK:
719722-1G:
試験成績書(COA)