Merck
718157
Sigma-Aldrich
ピコリン酸銀(II)
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8AgN2O4
CAS番号:
分子量:
352.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
172-173 °C
SMILES記法
O=C(O[Ag]OC(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/2C6H5NO2.Ag/c2*8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h2*1-4H,(H,8,9);/q;;+2/p-2
InChI Key
WWTBYVQANMUFPG-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の試薬です。
  • 多環式二量体ピロール-イミダゾールアルカロイド(±)-パラウアミンの合成
  • 酸化反応(酸化剤)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
718157-VAR:
718157-5G:
718157-BULK:
718157-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Total syntheses of (+/-)-massadine and massadine chloride.
Shun Su et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(49), 16490-16491 (2008-12-04)
Total synthesis of palau'amine.
Ian B Seiple et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(6), 1095-1098 (2009-12-31)