Merck
717509
Sigma-Aldrich
カリウム ベンゾ[b]チオフェン-2-イル-2-トリフルオロボラート
95%
別名:
Potassium 2-benzothiophenetrifluoroborate, Potassium benzothiophene-2-trifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5BF3KS
CAS番号:
分子量:
240.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
>300 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5BF3S.K/c10-9(11,12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13-8;/h1-5H;/q-1;+1
InChI Key
ARGVKIMBMAAMJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)