Merck
717282
Sigma-Aldrich
クロロ[トリ(p-トリル)ホスフィン]金(I)
97%
別名:
クロロ[トリ(4-メチルフェニル)ホスフィン]金(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21AuClP
CAS番号:
分子量:
536.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
205-210 °C
SMILES記法
Cl[Au].Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H21P.Au.ClH/c1-16-4-10-19(11-5-16)22(20-12-6-17(2)7-13-20)21-14-8-18(3)9-15-21;;/h4-15H,1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
QHHGSPBDJCGVPV-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • ホスフィン-金(I)誘導体
  • 環化のための安定有機金(I)化合物触媒
  • 金(I)アセチリド錯体
  • ヘテロ金属性の金(I)-ルテニウム(I)アルキニル錯体
不飽和二モリブデンアニオンとの反応に関わる
金(I)錯体に対するヨウ素の酸化的付加の反応物質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
717282-BULK:
717282-500MG:
717282-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)