Merck
717266
Sigma-Aldrich
アジピン酸-d8ジヒドラジド
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2NHCO(CD2)4CONHNH2
分子量:
182.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
180-182 °C (lit.)
質量シフト
M+8
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
IBVAQQYNSHJXBV-SVYQBANQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
302.0 °F
引火点(℃)
150 °C
適用法令
Jan Code
717266-VAR:
717266-BULK:
試験成績書(COA)