Merck
717258
Sigma-Aldrich
4-(ブロモメチル)-2-(2-ピリジル)チアゾール-5-カルボン酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11BrN2O2S
CAS番号:
分子量:
327.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
130-135 °C
SMILES記法
CCOC(=O)c1sc(nc1CBr)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H11BrN2O2S/c1-2-17-12(16)10-9(7-13)15-11(18-10)8-5-3-4-6-14-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
RNJKUHUGSBTCRJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Jan Code
717258-1G:
717258-VAR:
717258-BULK:
試験成績書(COA)