同位体純度
97 atom % D
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O.[Na+].[2H]C([2H])(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i2D2;;
InChI Key
PVLJVKQSCAHPPR-FMPZBJQLSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
717150-BULK:
717150-250MG:
717150-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.