Merck
716286
Sigma-Aldrich
3-(ジメチルアミノ)-2-ヨードアクロレイン
97%
別名:
2-ヨード-3-(ジメチルアミノ)アクリルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8INO
CAS番号:
分子量:
225.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
73-77 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)\C=C(/I)C=O
InChI
1S/C5H8INO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
InChI Key
AHWCNVWCBYBGQI-HYXAFXHYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
716286-BULK:
716286-500MG:4548173998831
716286-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)