Merck
716111
Sigma-Aldrich
1,3-ジチアン-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC3H8S2
分子量:
121.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
solid
mp
52-54 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
C1CS[13CH2]SC1
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
法的情報
Highlands Stable Isotopes Corpのライセンス製品です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
716111-BULK:
716111-1G:
716111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)