Merck
715786
Sigma-Aldrich
3-(3-クロロフェニル)プロピオンアルデヒド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9ClO
CAS番号:
分子量:
168.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.539
密度
1.145 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
Clc1cccc(CCC=O)c1
InChI
1S/C9H9ClO/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11/h1,3,5-7H,2,4H2
InChI Key
GAMNINPBAOTMLA-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
715786-VAR:
715786-1G:
715786-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)