Merck
714275
Sigma-Aldrich
(S)-2-アジド-3-メチル酪酸 シクロヘキシルアンモニウム塩
≥98% (CE)
別名:
L-アジドバリン シクロヘキシルアンモニウム塩, N3-Val-OH CHA塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9N3O2·C6H13N
CAS番号:
分子量:
242.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (CE)
フォーム
crystals
光学活性
[α]/D -34.0±2.0°, c = 1 in methanol
組成
carbon, 53.4-55.6%
nitrogen, 22.5-23.7%
反応適合性
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1CCCCC1.CC(C)[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3(2)4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;3-4H,1-2H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
InChI Key
YMXXCNHHCIMTCV-VWMHFEHESA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
714275-VAR:
714275-100MG:
714275-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)