Merck
714259
Sigma-Aldrich
(S)-2-アジド-3-(3-インドリル)プロピオン酸 シクロヘキシルアンモニウム塩
≥98% (HPLC)
別名:
L-アジドトリプトファン シクロヘキシルアンモニウム塩, N3-Trp-OH CHA塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10N4O2 · C6H13N
CAS番号:
分子量:
329.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (HPLC)
光学活性
[α]/D -45.0±2.0°, c = 1 in methanol
組成
carbon, 60.7-63.2%
nitrogen, 20.8-21.7%
反応適合性
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1CCCCC1.OC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H10N4O2.C6H13N/c12-15-14-10(11(16)17)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4,6,10,13H,5H2,(H,16,17);6H,1-5,7H2/t10-;/m0./s1
InChI Key
CONRNQTWYKMOCC-PPHPATTJSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
714259-BULK:
714259-250MG:
714259-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)