Merck
714232
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Boc-アミノ)-5-ヘキシン酸
≥96% (HPLC)
別名:
Boc-D-Hpg-OH, Boc-D-ホモプロパルギル-Gly-OH, Boc-D-ホモプロパルギルグリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO4
CAS番号:
分子量:
227.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D 80.0±2.0°, c = 1 in DMF
組成
carbon, 57.0-59.3%
nitrogen, 5.9-6.4%
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC#C)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-5-6-7-8(9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h1,8H,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChI Key
DPHIBCOGEUVKGB-MRVPVSSYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
714232-VAR:
714232-250MG:
714232-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)