Merck
713724
Sigma-Aldrich
エチルN-Boc-ピペリジン-3-カルボキシラート
≥97.0%
別名:
1-(tert-ブチル)3-エチル1,3-ピペリジンジカルボキシラート, 1-(tert-ブトキシカルボニル)ピペリジン-3-カルボン酸エチルエステル, N-Boc-DL-ニペコチン酸エチルエステル, エチルN-Boc-DL-ニペコタート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H23NO4
CAS番号:
分子量:
257.33
Beilstein:
3614917
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
≥97.0%
フォーム
powder
SMILES記法
CCOC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-7-6-8-14(9-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI Key
YCXCRFGBFZTUSU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • GABAA受容体アゴニスト
  • ピペリジン誘導体
  • 選択的TACE阻害剤
  • HDL-増加剤
  • α-スルホニルヒドロキサム酸誘導体
  • イボガ型アルカロイド類の化学物質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
713724-BULK:
713724-VAR:
713724-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of a Novel Heterospirocyclic 3-(N-Methyl-N-phenylamino)-2H-azirine and its use as an Amino Acid Equivalent in the Preparation of a Model Tripeptide
Villalgordo, J.M. and Heimgartner, M.
Tetrahedron Asymmetry, 49 (33), 7215-7222 (1993)